434610
Leukadherin-1
A furanyl thiazolidinone compound that binds CD11b αA/αI domain in a reversible manner and stabilizes αA in a high-affinity binding conformation toward known CD11b/CD18 (αMβ2; CR3; Mac-1) ligands, fibrinogen, ICAM-1, and iC3B.
Sinónimos:
Leukadherin-1, αMβ2 Agonist II, CD11b Agonist II, LA1, Mac-1 Agonist II, CR3 Agonist II, CD11b/CD18 Agonist, 4-(5-((3-Benzyl-4-oxo-2-thioxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene)methyl)furan-2-yl)-benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
red-brown
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL, yellow
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(/C(S1)=C/C2=CC=C(C3=CC=C(C=C3)C(O)=O)O2)N(CC4=CC=CC=C4)C1=S
Clave InChI
AEZGRQSLKVNPCI-UNOMPAQXSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable