Documentos clave
427584
Millipore
Lactulose
A β-galactosidase substrate.
Sinónimos:
Lactulose, 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructose
Seleccione un Tamaño
50 G
147,00 €
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
147,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O11
Número de CAS:
Peso molecular:
342.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
147,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 5346
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
solubilidad
water: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
O1[C@]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)O)(O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
Clave InChI
JCQLYHFGKNRPGE-FCVZTGTOSA-N
Descripción general
A β-galactosidase substrate.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, store at room teperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Otras notas
Holmes, M.L., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta 1337, 276.
Fisher, L., et al. 1995. Appl. Environ. Microbiol. 61, 1497.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2