Documentos clave
427217-M
Sigma-Aldrich
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle
Sinónimos:
Lactate Dehydrogenase, Rabbit Muscle, LDH
Seleccione un Tamaño
427217-25KU
188,00 €
188,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
427217-25KU
188,00 €
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
188,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Merck USA index - 14, 5334
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
actividad específica
≥200 units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
<0.005% GOT and GPT
solubilidad
low ionic strength buffer: soluble
water: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Native lactate dehydrogenase from rabbit muscle. Catalyzes the reversible conversion of pyruvate to lactate. The overall equilibrium of this reaction favors lactate formation. Has an optimal pH 6.0.
Note: 1 KU = 1000 units.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will convert 1.0 µmol pyruvate to L-lactate per min in 100 mM phosphate buffer at 30°C, pH 7.0.
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Cahn, R.C., et al. 1962. Science136, 962.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Could you please tell me the specific activity of this enzyme?
    1 respuesta
    1. The specific activity of this enzyme is lot specific and reported in the product Certificate of Analysis. The minimum activity will be 200 units per milligram of protein. A review of recent lots shows a typical range of 500 - 600 units per milligram of protein and 250 - 300 units per milligram of solid. Please see the link below to access a lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/427217m*product-documentation
      ¿Le ha resultado útil?