Documentos clave
420413
Millipore
Polymyxin B Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
An antibiotic that inhibits phospholipid sensitive Ca2+-dependent protein kinase.
Sinónimos:
Polymyxin B Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested, Aerosporin, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
An antibiotic that inhibits phospholipid sensitive Ca2+-dependent protein kinase. Mixture of polymyxin B1 sulfate and polymyxin B2 sulfate. Binds to cell wall and makes it more permeable, causing fluid uptake. Effective against Gram-negative bacteria.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
≥7500 units/mg
Advertencia
Toxicity: Harmful (C)
Forma física
Supplied at 50 mg/ml in H₂O.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Otras notas
Lucas, M., et al. 1994. Biochem. Pharmacol.47, 667.
Ngezahayo, A. and Kolb, H.A. 1993. Pflugers Arch.422, 413.
Kubo, M. and Okada, Y. 1992. J. Physiol.456, 351.
Strasser, R.H., et al. 1992. Circ. Res.70, 1304.
Hegemann, L., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.207, 17.
Inaba, H. and Finkins, J.P. 1991. Am. J. Physiol.261, R26.
Marra, M.N., et al. 1990. J. Immunol.144, 662.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable