Documentos clave
407625
Sigma-Aldrich
STAT3 Inhibitor XVI
The STAT3 Inhibitor XVI controls the biological activity of STAT3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
STAT3 Inhibitor XVI, IL-6 Inhibitor
Seleccione un Tamaño
5 MG
250,00 €
250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
250,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H22N2O3S3
Número de CAS:
Peso molecular:
446.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
250,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
gray
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL, light pink-purple
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NCC1=CC=CS1)C2=CC(S(N3CCCC3)(=O)=O)=C(C4=CC=C(C)C=C4)S2
InChI
1S/C21H22N2O3S3/c1-15-6-8-16(9-7-15)20-19(29(25,26)23-10-2-3-11-23)13-18(28-20)21(24)22-14-17-5-4-12-27-17/h4-9,12-13H,2-3,10-11,14H2,1H3,(H,22,24)
Clave InChI
NVANVFNPZWSWRM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A cell-permeable, arylsulphonamidyl thiophene amide that is shown to reduce IL-6-induced STAT3 transcriptional activity (EC50 = 15 µM) in a luciferase reporter assay, in HeLa cells. It selectively inhibits STAT3, but not STAT1, phosphorylation following IL-6 stimulation in both HeLa and MDA-MB-231 breast cancer cells at concentrations of 10-30 &micro:M and 30-100 µM, respectively. Following IL-6 stimulation, it suppresses the cell viability of STAT3-dependent cancer cells by 40% compared with that of STAT3-null cancer cells at the low micromolar level.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Zinzalla, G., et al. 2010. Bioorg Med Chem Lett20, 7029.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable