573132-M
STAT3 Inhibitor XVIII, BP-1-102
The STAT3 Inhibitor XVIII, BP-1-102 controls the biological activity of STAT3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
STAT3 Inhibitor XVIII, BP-1-102, 4-(N-(4-Cyclohexylbenzyl)-2-(2,3,4,5,6-pentafluoro-N-methylphenylsulfonamido)acetamido)-2-hydroxybenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Stat3
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable