Saltar a
401114
Human IgG, Plasma
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
143,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
51111800
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
143,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
(Human plasma)
Quality Segment
form
lyophilized
storage condition
OK to freeze
isotype
IgG
storage temp.
−20°C
General description
Native IgG from human plasma.
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S5143S1764SAE0053
description
-
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
-
biological source
(Human plasma)
biological source
human
biological source
human
biological source
-
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
isotype
IgG
isotype
-
isotype
-
isotype
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)