Documentos clave
391338
Millipore
HEPES
≥99% dry basis (titration), crystalline powder, amniosulfonic acid buffer
Sinónimos:
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperacina-1-etanosulfónico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperacina-N′-(2-etanosulfónico)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H18N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
238.30
Beilstein:
883043
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.25
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
HEPES, ULTROL® Grade, ≥99% dry basis (titration), zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer
descripción
Merck USA index - 14, 4654
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% dry basis (titration)
Formulario
crystalline powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
intervalo de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidad
water: 1 M
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
trazas de catión
Na: ≤0.1%
heavy metals: ≤1 ppm
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
Clave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer. HEPES has its maximum buffering capacity very near the pH of mammalian tissue fluids (pKa of 7.31 at 37°C). Exhibits no metal binding and has a small temperature dependent ΔpKa of -0.014/°C.
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.05.
Absorbance (1.0 M, H2O, 280 nm): ≤0.04
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Reconstitución
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable