Documentos clave
385910
Sigma-Aldrich
Hyaluronic Acid Binding Protein, Bovine Nasal Cartilage
Sinónimos:
Hyaluronic Acid Protein
Seleccione un Tamaño
100 μG
422,00 €
422,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
422,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
422,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Formulario
lyophilized
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Affinity purified. Binds specifically and strongly to hyaluronic acid (≥ 2000 M.W.). Composed of two binding polypeptides, which are derived from N-terminal regions of hyaluronic acid binding proteoglycan and linkage proteins.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Forma física
Lyophilized from 0.1 M Sodium Bicarbonate, pH 8.3.
Reconstitución
Reconstitute in 100 µl of PBS.
Otras notas
Kohda, D., et al. 1996. Cell 86, 767.
Heinegard, D., and Hascall, V.C. 1974. J. Biol. Chem. 249, 4250.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Tatsuya Dokoshi et al.
Cell reports, 30(1), 61-68 (2020-01-09)
Staphylococcus aureus is a major human bacterial pathogen responsible for deep tissue skin infections. Recent observations have suggested that rapid, localized digestion of hyaluronic acid in the extracellular matrix (ECM) of the dermis may influence bacterial invasion and tissue inflammation.
Artículos
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.