Documentos clave
364210
Sigma-Aldrich
GM 6001, Negative Control
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001.
Sinónimos:
GM 6001, Negative Control, N- t-Butoxycarbonyl-L-leucyl-L-tryptophan Methylamide
Seleccione un Tamaño
1 MG
70,20 €
5 MG
253,00 €
70,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
70,20 €
5 MG
253,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H34N4O4
Número de CAS:
Peso molecular:
430.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
70,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001 (Cat. No. 364205).
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001 (Cat. No. 364205).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
A useful negative control for the MMP inhibitor GM 6001
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following recosntitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.