36-010
Anti-phospho-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinónimos:
Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 7, EC:2.7.12.2, MAP kinase kinase 7, MAPKK 7, JNK-activating kinase 2, MAPK/ERK kinase 7, MEK 7, Stress-activated protein kinase kinase 4, SKK4, SAPK kinase 4, SAPKK-4, SAPKK4, c-Jun N-terminal kin
Seleccione un Tamaño
326,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
326,00 €
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pThr275/pSer277)
Información sobre el gen
human ... MAP2K7(5609)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phospho-MKK7/SKK4 (Thr275/Ser277) in lysate from 10 µg of A431 cells treated with Calyculin A and okadaic acid.
Descripción de destino
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1