34998-M
Acetonitrilo
≥99.9%, HPLC Plus, suitable for HPLC
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Productos recomendados
product name
Acetonitrilo, HPLC Plus, ≥99.9%
grado
HPLC Plus
densidad de vapor
1.41 (vs air)
presión de vapor
72.8 mmHg ( 20 °C)
Análisis
≥99.9%
formulario
liquid
temp. de autoignición
973 °F
lim. expl.
16 %
baseline drift measuring range
≤12 mAU (210 nm)
técnicas
HPLC: suitable
impurezas
≤0.0001% free alkali (as NH3)
≤0.0002% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
residuo halogenado
10 ng/L (as heptachlor epoxide)
índice de refracción
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
densidad
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Gradiente de HPLC
≤0.2 mAU at 254 nm
≤1 mAU at 210 nm
λ
H2O reference
Absorción UV
λ: 195 nm Amax: ≤0.10
λ: 200 nm Amax: ≤0.02
λ: 228 nm Amax: ≤0.005
λ: 235 nm Amax: ≤0.0044
λ: 250 nm Amax: ≤0.0044
λ: 400 nm Amax: ≤0.0044
formato
neat
cadena SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
Clave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Mass spectrometry, HPLC, TLC, GPC, UV, IR, GC, Pesticide Residue Analysis, and RNA/DNA Synthesis and Purification.
Envase
Nota de preparación
Otras notas
This product will be phased out towards early 2019. There is a replacement product available : 34998
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2 °C - closed cup