Documentos clave
346764-M
Millipore
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
Sinónimos:
α-D-Glucose-6-phosphate, Monosodium Salt
Seleccione un Tamaño
1 G
95,80 €
5 G
235,00 €
95,80 €
Fecha estimada de envío06 de abril de 2026Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
95,80 €
5 G
235,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12NaO9P
Número de CAS:
Peso molecular:
282.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
95,80 €
Fecha estimada de envío06 de abril de 2026Detalles
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (enzymatic)
Nivel de calidad
Formulario
crystalline solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
solubilidad
aqueous buffer: 1 mg/mL
water: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O)O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
Clave InChI
OBHLNVXMRZXIII-BTVCFUMJSA-M
Descripción general
A glycolytic intermediate that also acts as a competitive and reversible inhibitor of hexokinase. Useful in creating an ATP-regenerating system. Causes the release of mitochondrially bound hexokinase in muscle.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Aqueous stock solutions are stable for up to 6 weeks at -20°C.
Otras notas
Montero-Lomeli, M., and de Meis, L. 1992. J. Biol. Chem.267, 1829.
Rose, I.A., and Warms, J.V. 1967. J. Biol. Chem.242, 1635.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1