Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 121,00 € |
5 g | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 286,00 € |
Acerca de este artículo
121,00 €
grade
Sigma Grade
Quality Segment
description
usually 2-4 H2O/mole
assay
98-100% dry basis (enzymatic)
form
powder
impurities
<4 methanol (GC)
color
white
cation traces
K: 20.4 -26.1% (dry basis), P: <0.1%
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
InChI key
OSJCIPGPFUZJML-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade Sigma Grade | grade - | grade - | grade - |
| assay 98-100% dry basis (enzymatic) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% anhydrous basis (enzymatic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| impurities <4 methanol (GC) | impurities glucose and starch, essentially free | impurities glucose, essentially free | impurities - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?