344273-M
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride
≥92% (HPLC), solid, adenylate cyclase activator, Calbiochem®
Sinónimos:
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride, L-858051, 8,13-Epoxy-7β-(N-methylpiperazino-γ-butyryloxy)-1α,6β,9α-trihydroxy-labd-14-en-11-one, 2HCl
Seleccione un Tamaño
412,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
412,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Forskolin, 7-Deacetyl-7-[O-(N-methylpiperazino)-γ-butyryl]-, Dihydrochloride, Chemically-modified forskolin with greater stability and water solubility than the parent compound.
Nivel de calidad
Ensayo
≥92% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 12 mg/mL
methanol: soluble
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
Cl.Cl.N4(CCN(CC4)C)CCCC(=O)O[C@@H]1[C@]2(O[C@@](CC(=O)[C@@]2([C@@]3([C@@H]([C@@H]1O)C(CC[C@@H]3O)(C)C)C)O)(C)C=C)C
Clave InChI
OAJWVIUBCCGPBN-BAPSXVLWSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Adenylate cyclase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Hartzell, H.C., and Budnitz, D. 1992. Mol. Pharmacol.41, 880.
Chidiac, P., et al. 1991. J. Mol. Cell. Cardiol.23, 1255.
Laurenza, A., et al. 1987. Mol. Pharmacol.32, 133.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable