Documentos clave
343020
Sigma-Aldrich
Flt-3 Inhibitor
The Flt-3 Inhibitor, also referenced under CAS 301305-73-7, controls the biological activity of Flt-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Flt-3 Inhibitor
Seleccione un Tamaño
5 MG
197,00 €
197,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
197,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20N2O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
360.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
197,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: <4 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3cc(c(cc3)OC)OC)C(=O)N)CCCC2
InChI
1S/C18H20N2O4S/c1-23-12-8-7-10(9-13(12)24-2)17(22)20-18-15(16(19)21)11-5-3-4-6-14(11)25-18/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H2,19,21)(H,20,22)
Clave InChI
FSPQCTGGIANIJZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A cell-permeable thienylcarboxamide compound that acts as a potent, ATP-competitive, and highly selective Flt-3 inhibitor (IC50 = 42 nM) with little effect against a panel of 22 other kinases (IC50 ≥3 µM). Shown to exhibit antiproliferative properties against the human acute myelogenous leukemia cell line MV4-11 (IC50 = 340 nM) expressing constitutively active Flt-3.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 42 nM against Flt-3
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Otras notas
Patch, R.J., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 3282.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3