Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13Cl2NO3
Número CAS:
Peso molecular:
326.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1C2C=CC(C1C(NC3=CC=C(C(Cl)=C3)Cl)=O)C2)O
InChI
1S/C15H13Cl2NO3/c16-10-4-3-9(6-11(10)17)18-14(19)12-7-1-2-8(5-7)13(12)15(20)21/h1-4,6-8,12-13H,5H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChI key
YSDNWNOGHQYWPK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CADD522 is a cell-permeable, bioavailable, non-toxic carbamoyl-bicycloheptene-carboxylate that inhibits RUNX2-DNA binding, thereby increases RUNX2 stability, upregulates RUNX2 expression levels and downregulates RUNX2 responsive genes transcription. CADD522 inhibits mitochondrial oxidative phosphorylation by decreasing the mitochondrial oxygen consumption rate and ATP production in human breast cancer cells in a RUNX2-independent manner. CADD-522 suppresses in vivo tumor growth and metastasis, and appreciably prolongs the survival rates without the need for surgery or chemotherapy.
Cell-permeable, bioavailable, non-toxic carbamoyl-bicycloheptene-carboxylate that inhibits RUNX2-DNA binding, thereby increases RUNX2 stability
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?