Documentos clave
329815
Sigma-Aldrich
Erythromycin, Streptomyces erythreus
An antibacterial agent. Inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 23S RNA in 50S ribosome.
Sinónimos:
Erythromycin, Streptomyces erythreus, Erythromycin A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C37H67NO13
Número de CAS:
Peso molecular:
733.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nivel de calidad
Ensayo
≥85% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
Clave InChI
ULGZDMOVFRHVEP-RWJQBGPGSA-N
Descripción general
An antibacterial agent. Inhibits bacterial protein synthesis by binding to the 23S RNA in 50S ribosome.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
bacteria; protein synthesis
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Weisblum, B. 1984. Br. Med. Bull.40, 47.
Teraoka, H. 1977. Umsch. Wiss. Tech.77, 347.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable