Documentos clave
309866
Sigma-Aldrich
Diltiazem, Hydrochloride
Synthetic benzothiazepine that acts as an L-type Ca2+ channel antagonist.
Sinónimos:
Diltiazem, Hydrochloride, L-Type Calcium Channel Blocker II
Seleccione un Tamaño
100 MG
96,90 €
96,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
96,90 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H26N2O4S · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
414.52 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
96,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Merck USA index - 14, 3202
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 50 mg/mL
chloroform: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
S1[C@H]([C@H](C(=O)N(c3c1cccc3)CC[N+H](C)C)OC(=O)C)c2ccc(cc2)OC.[Cl-]
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
Clave InChI
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Descripción general
Synthetic (+)-cis isomer that acts as an L-type Ca2+ channel antagonist. Similar in function to nifedipine and verapamil. Has a negative inotropic effect on the heart. Strongly suppresses conductance at the A-V node and automatically at the S-A node. Has also been shown to regulate Ca2+ release from intracellular stores in neutrophils.
Synthetic benzothiazepine that acts as an L-type Ca2+ channel antagonist. Similar in function to Nifedipine (Cat. No. 481981) and Verapamil (Cat. No. 676777). Has negative inotropic effects on the heart. Strongly suppresses conductance at the A-V node and automaticity at the S-A node. Has also been shown to regulate Ca2+ release from intracellular stores in neutrophils.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
L-type Ca2+ channel
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertencia
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Reconstitución
Following reconstitution, store in the refrigerator (4°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 4°C.
Otras notas
van Zwieten, P.A., and Pfaffendorf, M. 1993. J. Hypertens. Suppl. 11, S3.
Rosales, C., and Brown, E.J. 1992. J. Biol. Chem. 267, 1443.
Julian, D.G. 1987. Am. J. Cardiol. 59, 37J.
Campbell, K.P., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 2792.
Gallizzi, J.P., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 1393.
Garcia, M.L., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 8146.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable