Documentos clave
2710-OP
Millipore
Ácido bórico
OmniPur® Grade, >= 99.5%
Sinónimos:
Boric acid
About This Item
Fórmula lineal:
H3BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
61.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Para consultas sobre este producto 2710-OP, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
presión de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.5%
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 49.2 g/L at 20 °C
densidad
1.489 g/cm3 at 23 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
cadena SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Molecular Biology Grade
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
A (280 nm, 0.1 M, water): ≤0.01AU
Assay: ≥99.5%
DNase: None detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Phosphatase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)