251800
Daunorubicin, Hydrochloride
Potent cell-permeable anticancer agent whose potential target site may be mitochondrial cytochrome c oxidase.
Sinónimos:
Daunorubicin, Hydrochloride, Daunomycin, HCl
Formulario
crystalline solid
potencia
≥840 g/kg
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
red
solubilidad
aqueous buffer: soluble
methanol: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C27H29NO10.ClH/c1-10-22(30)14(28)7-17(37-10)38-16-9-27(35,11(2)29)8-13-19(16)26(34)21-20(24(13)32)23(31)12-5-4-6-15(36-3)18(12)25(21)33;/h4-6,10,14,16-17,22,30,32,34-35H,7-9,28H2,1-3H3;1H/t10-,14-,16-,17-,22+,27-;/m0./s1
Clave InChI
GUGHGUXZJWAIAS-QQYBVWGSSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
DNA synthesis, RNA synthesis
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Papadopoulou, L.C., and Tsiftsoglou, A.S. 1993. Cancer Res. 53, 1072.
Skladanowski, A., and Konopa, J. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 375.
Wolff, M., and Jelkmann, W. 1993. Ann. Hematol. 66, 27.
Bellec, F., et al. 1992. Flow Cytometry 13, 880.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3