Documentos clave
239819
Sigma-Aldrich
CXCR2 antagonist, Cpd 19
The CXCR2 antagonist, Cpd 19, also referenced under CAS 473728-67-5, controls the biological activity of CXCR2.
Sinónimos:
CXCR2 antagonist, Cpd 19, 3-(2-(cyclopentylamino)-3,4-dioxocyclobut-1-enylamino)-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H21N3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
343.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
El producto 239819 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL, light brown
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A cell-permeable, cyclobutenedione derivative that acts as a potent antagonist of chemokine receptor CXCR2 (IL8RB) (IC50 = 8 nM). Reported to inhibit CXCR2-mediated chemotaxis in a CXCR2 expressing cell line (IC50 = 145 nM). Exhibits good stability in human and rat liver microsomal preparations (>50% remaining after 30 min at 37°C).
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Merritt, J., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 4107.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable