235429
Caspase Inhibitor Set I
The Caspase Inhibitor Set I controls the biological activity of Caspase-1. This collection of small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Seleccione un Tamaño
745,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
745,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
200 pM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
caspase-1
Caspase-3, Caspase-4, Caspase-5, Caspase-6, Caspase-7, Caspase-8, Caspase-10
Advertencia
Otras notas
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
Walker, N.P.C., et al. 1994. Cell 78, 343.