This product is from human urine. The protein concentration can be found on the lot specific Certificate of Analysis. A Certificate can be accessed in the link below:
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/230734#product-documentation
230734
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade, CAS 9002-61-3, is a native glycoprotein hormone that is synthesized by chorionic tissue of the placenta and found in urine during pregnancy.
Sinónimos:
Chorionic Gonadotropin, Human Urine, Standard Grade, hCG
Seleccione un Tamaño
101,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
101,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 2216
Protein Concentration/ Report Result, weight
esterilidad
non-sterile
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
off-white
pI
4.9
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Smith, D.B. and Johnson, K.S. 1988. Gene67, 31.
Tempel, B.L., et al. 1988. Nature332, 837.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
-
Hi, we would like to double-check a couple of things: the sample is from human urine (not recombinant). How many mg of protein are present? We ordered 2.5 mg, so 7500 IU. 1l unit =2.35×10−12 moles, or 6×10−8 gram; so 450 ugs correct? Thanks
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?