23-049-M
p38/JTV-1 Protein, 10 µg
Full length, recombinant human p38/JTV-1. N-terminal cMyc, GST-tagged. For use in Enzyme Assays. Functions as a substrate in ubiquitination assays.
Sinónimos:
Aminoacyl tRNA synthase complex-interacting multifunctional protein 2, AIMP2, Multisynthase complex auxiliary component p38
Seleccione un Tamaño
644,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
644,00 €
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in Sf21 cells
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso GenBank
Descripción general
p38/JTV-1 is ubiquitinated by the E3 ligase Parkin, leading to its proteosomal degradation. It has been shown to accumulate in Parkin-deficient mice and in the brain tissue of patients with hereditary Parkinson’s, suggesting that it may play a role in the pathogenicity of this disease.
Aplicación
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable