C0682300
Cefamandole nafate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Cefamandole formate sodium salt
Seleccione un Tamaño
132,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
132,00 €
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
cefamandole
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].Cn1nnnc1SCC2=C(N3C(SC2)[C@H](NC(=O)[C@H](OC=O)c4ccccc4)C3=O)C([O-])=O
InChI
1S/C19H18N6O6S2.Na/c1-24-19(21-22-23-24)33-8-11-7-32-17-12(16(28)25(17)13(11)18(29)30)20-15(27)14(31-9-26)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,9,12,14,17H,7-8H2,1H3,(H,20,27)(H,29,30);/q;+1/p-1/t12-,14-,17-;/m1./s1
Clave InChI
ICZOIXFFVKYXOM-YCLOEFEOSA-M
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)