219557
Cerulenin
from Cephalosporium caerulens, ≥98% (TLC), solid, de novo phospholipid synthesis inhibito, Calbiochem
Sinónimos:
Cerulenin, Cephalosporium caerulens
About This Item
Productos recomendados
product name
Cerulenin, Cephalosporium caerulens, An antifungal antibiotic that inhibits sterol and fatty acid biosynthesis.
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
acetone: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C12H17NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(14)10-11(16-10)12(13)15/h2-3,5-6,10-11H,4,7-8H2,1H3,(H2,13,15)/b3-2+,6-5+/t10-,11-/m1/s1
Clave InChI
GVEZIHKRYBHEFX-NQQPLRFYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
sterol & fatty acid biosynthesis
Envase
Advertencia
Otras notas
Inokashi, J., et al. 1994. Mol. Gen. Genet. 244, 90.
Schneider, F., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1152, 243.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable