Documentos clave
203781
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Sinónimos:
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-glucopyranoside
Seleccione un Tamaño
25 MG
191,00 €
191,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
191,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15BrClNO6
Número de CAS:
Peso molecular:
408.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116133
NACRES:
NA.41
191,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white to off-white
solubilidad
2% DMF: soluble
DMSO: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Substrate for acid α-glucosidase, a glycogen-degrading lysosomal enzyme. Yields an intense blue color upon enzymatic cleavage.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to months at -20°C.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable