200275
Berberine Chloride
A highly potent and selective oxysterol EBI2 (GPR183) agonist (Kd) = 450 pM in a saturation binding assay, and EC₅₀ = 140 pM over EC₅₀ = 2.1 nM for its enantiomer, 7β,25-OHC, in a GTP-γS binding assay).
Sinónimos:
Berberine chloride form, Berberine, Natural Yellow 18
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (NMR if no UV signal, HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Otras notas
Kong, W., et al. 2004, Nature Med.10, 1344.
Dimlich, R. et al. 1980, Stain Technol.55, 217.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable