Documentos clave
196811
Sigma-Aldrich
Bax-Inhibiting Peptide, Negative Control
A cell-permeable negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5. Does not suppress Bax-mediated apoptosis (~200 µM).
Sinónimos:
Bax-Inhibiting Peptide, Negative Control, BIP-NC, H-IPMIK-OH
Seleccione un Tamaño
5 MG
121,00 €
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
121,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H52N6O6S
Peso molecular:
600.81
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
121,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: 1 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A cell-permeable negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5 (Cat. No. 196810). Does not suppress Bax-mediated apoptosis (~200 µM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Negative control of the Bax-Inhibiting Peptide, V5 (Cat. No. 196810)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
H-Ile-Pro-Met-Ile-Lys-OH
Forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstitución
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Sawada, M., et al. 2003. Nature Cell Biol.5, 352.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable