Documentos clave
1.94939
Sigma-Aldrich
Hydrazine hydrate
80%, for analysis EMPARTA®
Sinónimos:
Hydrazine hydroxide, Hydrazinium hydroxide
About This Item
Código UNSPSC:
12352306
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Hydrazine hydrate 80%, for analysis EMPARTA®
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
room temp
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)