Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
250 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 41,90 € |
1 L | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 107,00 € 90,95 € |
55 kg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 1650,00 € |
Acerca de este artículo
41,90 €
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
20 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
280 °C
potency
169 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
3.4-99 % (v/v)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
120.5 °C/1013 hPa
mp
-51.7 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H3]N.[O-H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2
InChI key
IKDUDTNKRLTJSI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Magnetic nickel nanoparticles by polyol process using nickel acetate as a precursor.
- Cu@Cu2O core-shell nanoparticles via a chemical reduction method using CuSO4.5H2O as a precursor.
It can also be used as a reactant to prepare:
2H-indazolo[2,1-b]phthalazine-1,6,11(13H)-trione derivatives by Ce(SO4)2·4H2O catalyzed condensation reaction with phthalic anhydride, aromatic aldehydes, and dimedone.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form solid | form solution | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade synthesis grade | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| density 1.03 g/cm3 at 20 °C | density 1.37 g/cm3 at 20 °C | density 1.02 g/cm3 at 20 °C | density 1.01 g/mL at 20 °C |
| vapor pressure 20 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 13 hPa ( 20 °C) | vapor pressure - |
| pH 10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 1.5 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 10.6-10.7 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
100.4 °F - closed cup - (anhydrous substance)
flash_point_c
38 °C - closed cup - (anhydrous substance)
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7803-57-8
7803-57-8