Documentos clave
1.93646
Supelco
Sulfato de amonio
EMPLURA®
Sinónimos:
Mascagnita
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352314
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
EMPLURA®
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
densidad
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)