Documentos clave
1.93633
Supelco
Cloruro de calcio dihydrate
EMPLURA®
Sinónimos:
Calcium chloride dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
laboratory grade
presión de vapor
0.01 hPa ( at 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Formulario
solid
pH
4.5-9.2 (at 20 °C, 50 g/L)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: 745 g/L at at 20 °C (anhydrous)
densidad
1.85 g/cm3 at at 20 °C
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
Clave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
<ul>
<li><strong>Understanding the core-shell interactions in macrocapsules of organic phase change materials and polysaccharide shell: </strong>Investigates the thermal properties and structural integrity of phase change materials encapsulated in polysaccharide shells, utilizing barium chloride dihydrate for stability testing in energy storage applications (Reddy VJ et al., 2022).</li>
<li><strong>Synthesis of a novel monofilament bioabsorbable suture for biomedical applications: </strong>Focuses on the development of a bioabsorbable suture material enhanced with barium chloride dihydrate, which improves the mechanical properties and usability in surgical procedures, contributing to the advancement of medical materials (de la Harpe KM et al., 2022).</li>
</ul>
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable