Documentos clave
1.93630
Supelco
Fosfato de potasio dibasic
anhydrous, EMPLURA®
Sinónimos:
Fosfato de dipotasio, Hidrogenofosfato de dipotasio, sec -Fosfato de potasio
About This Item
Fórmula lineal:
K2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
174.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable