Documentos clave
1.93416
Supelco
Ácido fórmico
~85%, EMPLURA®
Sinónimos:
Formic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HCOOH
Número de CAS:
Peso molecular:
46.03
Beilstein:
1209246
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
1.6 (vs air)
presión de vapor
44.8 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
~85%
temp. de autoignición
1004 °F
lim. expl.
57 %
índice de refracción
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
densidad
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
Clave InChI
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93416.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
1.93416.2521: 2.5 L, Minimum order quantity: 4
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What if formic acid 70 % shelf life?
    1 respuesta
    1. The shelf life of this item is 3 years from the quality release date. The exp. date is located on the lot-specific Certificate of Analysis.
      ¿Le ha resultado útil?