Documentos clave
1.93284
Supelco
di-Ammonium hydrogen phosphate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
di-Ammonium hydrogen phosphate
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
132.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grado:
ACS reagent
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[P](=O)([O-])([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].[H+]
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
Clave InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1.93284.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)