1.93249
Sulfato de potasio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Potassium sulfate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable