Documentos clave
1.93026
Supelco
Ácido cítrico
for analysis EMPARTA® ACS
Sinónimos:
Citric acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
192.12
Beilstein:
782061
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
grado:
ACS reagent
anhydrous
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
ACS reagent
anhydrous
lim. expl.
8 %, 65 °F
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
153-159 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
Clave InChI
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Envase
1.93026.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93026.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Información legal
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable