Documentos clave
189510
Sigma-Aldrich
Autotaxin Inhibitor I, S32826
The Autotaxin Inhibitor I, S32826, also referenced under CAS 1103672-43-0, controls the biological activity of Autotaxin.
Sinónimos:
Autotaxin Inhibitor I, S32826, ATX Inhibitor I, (4-(Tetradecanoylamino)benzyl)phosphonic acid disodium, dihydrate
Seleccione un Tamaño
5 MG
188,00 €
188,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
188,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H34NNa2O4P · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
477.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
188,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
water: 0.5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])Cc1ccc(cc1)NC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H36NO4P.2Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-21(23)22-20-16-14-19(15-17-20)18-27(24,25)26;;/h14-17H,2-13,18H2,1H3,(H,22,23)(H2,24,25,26);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
DGRFALMFDGBLCP-UHFFFAOYSA-L
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable