189511
Autotaxin Inhibitor II, HA130
Sinónimos:
Autotaxin Inhibitor II, HA130, ATX Inhibitor II, (Z)-3-((4-((3-(4-Fluorobenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzeneboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥97% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Albers, H.M.H.G. et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 7257.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable