178493
Apoptosis Activator III, Embelin
The Apoptosis Activator III, Embelin, also referenced under CAS 550-24-3, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinónimos:
Apoptosis Activator III, Embelin, Embelin, Embelia ribes, XIAP inhibitor, Embelin, 2,5-Dihydroxy-3-undecyl-1,4-benzoquinone
Seleccione un Tamaño
138,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
138,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C17H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16(20)14(18)12-15(19)17(13)21/h12,18,21H,2-11H2,1H3
Clave InChI
IRSFLDGTOHBADP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BIR3
Envase
Advertencia
Nota de análisis
Otras notas
Nikolovska-Coleska, Z., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 2430.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable