176708
Angiostatin K1-3, Human, Recombinant, E. coli
Angiostatin K1-3 is a recombinant form expressed in E. coli as a single, non-glycosylated polypeptide chain of 259 amino acids. A specific inhibitor of endothelial cell growth and angiogenesis.
Sinónimos:
Ang K1-3, K1-3, rHuAng K1-3
Seleccione un Tamaño
474,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
474,00 €
Productos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC and SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
solubilidad
aqueous buffer containing 0.1% BSA: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Cao, E., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 22924.
Sim, B.K., et al. 1997. Cancer Res.57, 1329.
Wu, Z., et al. 1997. Biochem. Biophys. Res. Commun.236, 651.
O′Rieilly, M.S., et al. 1994. Cell79, 315.
Peterson, T.E., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 6104.
Forsgren, M., et al. 1987. FEBS Lett.213, 254.
Malinowski, D.P., et al. 1984. Biochemistry23, 4243.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1