1.751188
Prosep® Ultra Plus
Sinónimos:
Prosep® Ultra Plus
About This Item
Productos recomendados
ligand
recombinant protein A
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Prosep®
Parámetros
<800 cm/hr mobile phase velocity
cama Al
300 mm
matriz
controlled pore glass (CPG) base material
tamaño de partícula
60 μm
pH
1.5 – 8.5
capacidad
>50 mg/mL binding capacity(dynamic; typically; 10% breakthrough at 3–6 min residence time)
≥67 mg/mL binding capacity (hIgG)(static; typically)
Envase
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable