Documentos clave
VPMHKITNB9
Millipore
Kit Visolve® Pro Shield H Micro
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Micro kit, filtration area 3.1 cm²
Sinónimos:
Visolve® Pro Shield H
Seleccione un Tamaño
9 EACH
550,00 €
550,00 €
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
9 EACH
550,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
550,00 €
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025Detalles
Materiales
polyethersulfone membrane ((PES))
white PVDF device (molded parts (yellow band))
Nivel de calidad
Parámetros
4.1 bar max. pressure (60 psid) at 25 °C (Samples were integral based on an Air/ Water Diffusion Test, before and after a forward stress.)
H × diam. × filtration area
3.83 cm (1.51 in.) × 3.07 cm (1.21 in.) × 3.1 cm2
filtración área
3.1 cm2
peso
4 gempty
impurezas
may contain <0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test)
Adaptador
female Luer-Lok® inlet (inlet and vent)
male Luer outlet (Slip)
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
El kit Viresolve® Pro PD es ideal para realizar estudios de evaluación, optimización y escalado. Cada kit contiene 9 microunidades de una combinación de capas de membrana*, una guía de usuario y un certificado de calidad. La salida de aire evita que el aire se bloquee dentro del dispositivo.
* Los dispositivos Viresolve® Pro están construidos con dos capas de membrana. Cada dispositivo Viresolve® Pro Shield H Micro viene envasado en un blíster y etiquetado con el lote del dispositivo y el número de lote/rollo de la membrana de la capa superior.
Aplicación
Desarrollo de procesos, estudios, depuración vírica, evaluaciones
Características y beneficios
  • Dispositivos a pequeña escala para el desarrollo de procesos, la optimización y los estudios de validación
  • Prefiltros adsorbentes de membrana para eliminar los agregados de proteínas y otras especies incrustantes
  • Nueve unidades por kit (un lote de membranas)
Otras notas
Estos productos son filtros que no liberan fibra, tal como se define en 21 CFR 210.3(b).
Información legal
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany