1.50239
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
Sinónimos:
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) LiChroCART™ 30-4 Cartridge set
Seleccione un Tamaño
474,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
474,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 30 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge set including manuCART™ holder
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Purospher®
Características
endcapped
envase
pkg of 1 column
pkg of 1 holder
Extensión del etiquetado
17% Carbon loading
Parámetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
columna L × D.I.
3 cm × 4 mm
superficie
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 bonding phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
Intervalo de pH operativo
1.5-10.5
técnica de separación
reversed phase
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Best all-round performance according to Tanaka
- Outstanding pH stability from pH 1.5 to 10.5
- No phase collapse when using highly aqueous mobile phases
- Good suitability for LC-MS applications
Nota de análisis
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 120000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≥ 7.0
Extent of testing: passes test