1.50226
MANU-CART™ 55 mm HPLC cartridge holder
for LiChroCART™ 55-2, 55-3 and 55-4 mm HPLC-cartridges
Sinónimos:
TM=["MANU-CART"] holder for TM=["LICHROCART"] HPLC-cartridges
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
manu-CART™ 55 mm cartridge holder for LiChroCART™ 55-2, 55-3 and 55-4 mm HPLC-cartridges,
técnicas
HPLC: suitable
Nivel de calidad
temp. de almacenamiento
no temp limit
Descripción general
manu-CART holder 55 mm for 55-2, 55-3 and 55-4 LiChroCART cartridges.
Nota de análisis
visual control: passes test
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
Información legal
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany