14-721-M
EGFR (T790M, L858R) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant human EGFR, amino acids 696-end containing the mutations T790M & L858R, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Línea del producto
Upstate®
actividad específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
mol peso
Mw 85.8 kDa
purificado por
(Glutathione-agarose)
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable
nº de acceso
(FUNCTION: SwissProt: P00533 # Isoform 2/truncated isoform may act as an antagonist. )
NM_005228.3
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
enfermedades relevantes
arthritis; obesity; osteoporosis; metabolic disorders
Descripción general
Aplicación
Metabolism
Inflammation & Immunology
Obesity
Metabolic Disorders
Osteoporosis
Arthritis
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable