1.46781
Buffered NaCl-Peptone Solution + 1% Tween® 80
ready-to-use, bottle volume 200 mL , filling volume
Sinónimos:
Buffered NaCl Peptone Solution, Buffered NaCl Peptone Solution with neutralizer, Buffered Saline Peptone Water, Buffered Saline Peptone Water with 1% Tween®, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution with 1% Polysorbate, Buffered Sodium Chloride Peptone Water
Productos recomendados
Agency
EP (2.6.13)
JP (5.02)
USP (62)
Nivel de calidad
descripción
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
envase
pkg of 200 mL (in 250ml bottle with screw cap with septum)
bottle of
técnicas
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
sterile filtration: suitable
botella capacidad
250 mL
volumen de botella
200 mL , filling volume
color
clear colorless
aplicaciones
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
componentes
tween
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable