1.46381
Buffered Sodium Chloride Peptone Solution
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, White screw cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Sinónimos:
Buffered NaCl-Peptone Solution + 0.1% Tween® 80, Buffered Saline Peptone Water with 0.1% Tween, Buffered Sodium Chloride Peptone Solution with 0.1% Polysorbate
Seleccione un Tamaño
96,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
96,70 €
Productos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nivel de calidad
descripción
For the microbiological examination of non-sterile pharmaceuticals
esterilidad
sterile; autoclaved
Formulario
liquid
caducidad
12 mo.
Características
closure type White screw cap with 3 loci
ready-to-use
envase
single packed of 1 L (in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
pack of 6 bottles
técnicas
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
botella capacidad
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pH
7.0
aplicaciones
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
componentes
tween: 0.1%
temp. de almacenamiento
2-25°C
idoneidad
nonselective for
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable